1342321
USP
Insulin lispro
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
683,00 $
About This Item
683,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
insulin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Clé InChI
WNRQPCUGRUFHED-DETKDSODSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Insulin lispro is a type of insulin that is structurally very similar to Insulin Human, except for the arrangement of amino acids at positions 28 and 29 of the B-chain, where lysine and proline are found. Insulin Lispro is manufactured using recombinant DNA technology. [1]
Application
- Insulin Lispro Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable