1342060
USP
Insulin glargine for Peak Identification
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Mixture of Insulin Glargine and 0A-Arg-Insulin Glargine
1 950,00 $
About This Item
1 950,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
insulin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Insulin Glargine
- Insulin Glargine Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable