1335428
USP
Ibandronate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic acid hydrochloride, N-Methyl-N-pentyl-β-alanine hydrochloride, Ibanic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ibandronate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
YDWXRULMHQZBEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable