PHR2477
Ibandronate Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
3-[Methyl(pentyl)amino]propanoic acid hydrochloride, N-Methyl-N-pentyl-β-alanine hydrochloride, Ibanic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1335428
Famille d'API
ibandronate
Forme
solid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11)12;/h3-8H2,1-2H3,(H,11,12);1H
Clé InChI
YDWXRULMHQZBEX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)