PHL80142
Acide maléique
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Acide cis-butanedioïque, Acide toxylique
349,00 $
About This Item
349,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
130-135 °C (lit.)
Densité
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1