1270548
USP
Sérum de veau fœtal
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
FBS, FCS, sérum, sérums
661,00 $
About This Item
661,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
- Taux d′endotoxines et d′hémoglobine testés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable