1241903
USP
Erythritol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
meso-Erythritol, 1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
573,00 $
About This Item
573,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
erythritol
Fabricant/nom de marque
USP
pb
329-331 °C (lit.)
Pf
118-120 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Clé InChI
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable