1231706
USP
Powdered Echinacea Angustifolia Extract
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Echinacea angustifolia extract
1 070,00 $
About This Item
1 070,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
powdered echinacea extract
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Echinacea angustifolia
- Echinacea Species Dry Extract Capsules
- Echinacea Species Dry Extract Tablets
- Echinacea Species Powder Capsules
- Powdered Echinacea angustifolia
- Powdered Echinacea angustifolia Extract
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable