Principaux documents
1225237
USP
Dopamine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
100 MG
2 160,00 $
2 160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
2 160,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
2 160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
dopamine
Conditionnement
pkg of 100 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NCCc1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3
Clé InChI
ANOUKFYBOAKOIR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Dopamine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Dopamine Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
257.0 °F
Point d'éclair (°C)
125 °C