Principaux documents
8.21222
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylaniline
for synthesis
Synonyme(s) :
2,3-Dimethylaniline, vic.-o-Xylidine
5 ML
36,60 $
250 ML
63,60 $
36,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
36,60 $
250 ML
63,60 $
About This Item
Formule linéaire :
2,3-(CH3)2C6H3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
201-755-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
36,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.13 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
545 °C
Limite d'explosivité
1-2.7 % (v/v)
Pf
2 °C
Température de transition
flash point 96 °C
Solubilité
1.5 g/L
Densité
0.99 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1c(c(ccc1)C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,9H2,1-2H3
Clé InChI
VVAKEQGKZNKUSU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,3-Dimethylaniline is an organic compound belonging to the class of aromatic amines. It is used as an organic building block in the synthesis of dyes and polymeric materials. Its amine group participates in polymerization reactions, including condensation and addition polymerization, with various monomers to form polymer chains. These polymers are crucial in producing plastics and resins, essential for advanced material manufacturing.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.991 - 0.993
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup