1204339
USP
Diiodothyronine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(O-(4-Hydroxylphenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Agence
USP
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Ic1c(c(cc(c1)C[C@H](N)C(=O)O)I)Oc2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-11-5-8(7-13(18)15(20)21)6-12(17)14(11)22-10-3-1-9(19)2-4-10/h1-6,13,19H,7,18H2,(H,20,21)/t13-/m0/s1
Clé InChI
ZHSOTLOTTDYIIK-ZDUSSCGKSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable