I8250
3-Iodo-L-tyrosine
Synonyme(s) :
3-Monoiodo-L-tyrosine
86,10 $
About This Item
86,10 $
Produits recommandés
Impuretés
~5% tyrosine
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
dilute aqueous acid: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
Clé InChI
UQTZMGFTRHFAAM-ZETCQYMHSA-N
Informations sur le gène
human ... TH(7054)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable