1185020
USP
Diazepam Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
1 850,00 $
About This Item
1 850,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
temazepam, diazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
93-95 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
Clé InChI
WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable