1141909
USP
Cloxacillin benzathine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
540,00 $
About This Item
540,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
cloxacillin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
S7[C@H]8N([C@H](C7(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]8NC(=O)c9c(n[o]c9C)c%10c(cccc%10)Cl.S3[C@H]4N([C@H](C3(C)C)C(=O)[O-])C(=O)[C@H]4NC(=O)c5c(n[o]c5C)c6c(cccc6)Cl.[N+H2](CC[N+H2]Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/2C19H18ClN3O5S.C16H20N2/c2*1-8-11(12(22-28-8)9-6-4-5-7-10(9)20)15(24)21-13-16(25)23-14(18(26)27)19(2,3)29-17(13)23;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*4-7,13-14,17H,1-3H3,(H,21,24)(H,26,27);1-10,17-18H,11-14H2/t2*13-,14+,17-;/m11./s1
Clé InChI
COCFKSXGORCFOW-VZHMHXRYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Cloxacillin Benzathine Intramammary Infusion
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable