Principaux documents
1370349
USP
Lorazepam Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxaldehyde
25 MG
1 710,00 $
1 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
1 710,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H8Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 710,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lorazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2nc(C=O)nc(-c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H
Clé InChI
VUUITUUENPOMIU-UHFFFAOYSA-N
Application
Lorazepam Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Lorazepam Oral Concentrate
  • Lorazepam Injection
  • Lorazepam
  • Lorazepam Tablets
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lorazepam Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(3), 2684-2684 (2023)
Lorazepam Oral Concentrate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(3), 2683-2683 (2017)
Lorazepam Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(6), 2682-2682 (2018)