1171397
USP
Depramine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Depramine hydrochloride, N,N-Dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine monohydrochloride
1 760,00 $
About This Item
1 760,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
depramine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.[n]1(c2c(ccc3c1cccc3)cccc2)CCCN(C)C
InChI
1S/C19H22N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-13H,7,14-15H2,1-2H3;1H
Clé InChI
QHOQDRVNCMCLDK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Imipramine Hydrochloride Tablets
- Imipramine Pamoate
- Imipramine Pamoate Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable