1172006
USP
Desipramine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
482,00 $
About This Item
482,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
desipramine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl[H].CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C18H22N2.ClH/c1-19-13-6-14-20-17-9-4-2-7-15(17)11-12-16-8-3-5-10-18(16)20;/h2-5,7-10,19H,6,11-14H2,1H3;1H
Clé InChI
XAEWZDYWZHIUCT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC6A2(6530)
Description générale
Application
- Clomipramine Hydrochloride
- Desipramine Hydrochloride
- Desipramine Hydrochloride Tablets
- Imipramine Hydrochloride
- Imipramine Hydrochloride Tablets
- Imipramine Pamoate Capsules
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable