1152825
USP
Cyclic olefin copolymer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Bicyclo[2.2.1]hep-2-ene polymer with ethene, Ethylene norbornene copolymer
583,00 $
About This Item
583,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
copolymers, cyclic olefin copolymer
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C21CC(CC2)C=C1.C=C
InChI
1S/C7H10.C2H4/c1-2-7-4-3-6(1)5-7;1-2/h1-2,6-7H,3-5H2;1-2H2
Clé InChI
SFFFIHNOEGSAIH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable