1096270
USP
Carbomer Copolymer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
An acrylic acid-pentaeythritol allyl ether polymer
708,00 $
About This Item
708,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
copolymers, carbomer copolymer
Conditionnement
pkg of 100 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecules)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
- Carbomer 1342
- Carbomer Copolymer
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable