1152814
USP
Cyclic olefin polymer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Polycycloolefin resin
564,00 $
About This Item
564,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable