1150207
USP
Cottonseed oil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
573,00 $
About This Item
573,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cottonseed oil
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable