1140429
USP
Clonidine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(E)-2,6-Dichlorophenylimino]-1-(1-{2-[(E)-2,6-dichlorophenylimino]imidazolidin-1-yl}-ethyl)imidazolidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clonidine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable