1096724
USP
Carmustine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,3-Bis(2-chloroethyl)-1-nitrosourea, BCNU
589,00 $
About This Item
589,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carmustine
Forme
(Oily liquid to amorphous solid)
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
30 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClCCNC(=O)N(CCCl)N=O
InChI
1S/C5H9Cl2N3O2/c6-1-3-8-5(11)10(9-12)4-2-7/h1-4H2,(H,8,11)
Clé InChI
DLGOEMSEDOSKAD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GSR(2936)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable