181293
Poly(acrylic acid)
analytical standard, average Mn 130,000 (Typical)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mn 130,000 (Typical)
Technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Température de transition
Tg 106 °C
Format
neat
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
200.3 °F
Point d'éclair (°C)
93.5 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
We have discussed shortly the applications of 1:1 and 2:1 phyllosilicate material in membrane technology, as well as the basic geometric understanding of their layered structures.