1086221
USP
Calcitonin Salmon Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Calcitonin salmon-glycine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcitonin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable