C0200010
N-Acetyl-cys1-calcitonin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcitonin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement