1037022
USP
Anisyl butyrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
p-Methoxybenzyl butyrate
250,00 $
About This Item
250,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
anisyl butyrate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C12H16O3/c1-3-4-12(13)15-9-10-5-7-11(14-2)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
MEPOOZLETHNMSR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable