Documents
W210218
Sigma-Aldrich
Anisyl propionate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
4-Methoxybenzyl propionate
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CO2CH2C6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro FEMA:
2102
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
426
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.145
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
277 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; floral; vanilla
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-11(12)14-8-9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-7H,3,8H2,1-2H3
Clé InChI
YWIJRJQYADFRTL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves