Principaux documents
W267902
Sigma-Aldrich
Methyl p-anisate
≥99%, FG
Synonyme(s) :
p-Anisic acid methyl ester, Methyl 4-methoxybenzoate
W267902-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
296,00 $
5 KG
1 430,00 $
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W267902-SAMPLE-K
74,30 $
1 KG
296,00 $
5 KG
1 430,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro FEMA:
2679
Beilstein:
2208571
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
248
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.713
Nomenclature NACRES :
NA.21
74,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥99%
pb
244-245 °C (lit.)
Pf
47-51 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
anise; herbaceous; sweet
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
DDIZAANNODHTRB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Methyl p-anisate is used as a food flavoring agent and also as a fragrance ingredient due to its anise-like aroma.[1]
Application
Methyl p-anisate has been used as a standard for the quantification of odorant compounds in French mimosa absolute oil by GC-Sniffing.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 10 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Cocoa, guava, mushroom.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
(Benzoylamino) methyl 4-[(Benzoylamino) methoxy] benzoate.
Popovski E, et al.
Molbank, 2011(1), M711-M711 (2010)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 43-43 (2005)
Chemical composition of French mimosa absolute oil.
Perriot R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(3), 1844-1849 (2010)
Fabrizio Carta et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2521-2526 (2011-03-16)
The inhibition of the β-carbonic anhydrases (CAs, EC 4.2.1.1) from the pathogenic fungi Cryptococcus neoformans (Can2) and Candida albicans (Nce103) with a series of 25 branched aliphatic and aromatic carboxylates has been investigated. Human isoforms hCA I and II were