56103AST
apHera™ C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Polymeric C18 Reversed-Phase Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC apHera™ C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L67
Gamme de produits
apHera™
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
apHera™
Paramètres
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
1-14
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Features of apHera™ Reversed Phase Columns
- Stable vinyl copolymer base
- Stable pH range 2-12
- 300 angstrom pore size
- Stable in all organic solvents
- Expanded applications: peptides, proteins
- Efficient separation of any basic substance
- Amenability to washing and alkaline solutions
Informations légales
Colonne de garde