Principaux documents
56130AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Column
1 EA
990,00 $
990,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
990,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
990,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Colonne de garde HPLC apHera C18, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L67
Gamme de produits
apHera
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
apHera
Paramètres
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
1-14
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC