Y0002418
Hypromellose acetate succinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropyl methyl cellulose acetate succinate, HPMC-AS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable