1335279
USP
Hypromellose acetate succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropyl methyl cellulose acetate succinate, HPMC-AS
634,00 $
About This Item
634,00 $
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Catégories apparentées
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable