Y0002219
Fluoxétine hydrochloride
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-N-Méthyl-γ-[4-(trifluorométhyl)phénoxy]benzènepropanamine hydrochloride, LY-110,140 hydrochloride, Prozac®
208,00 $
About This Item
208,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
fluoxetine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNCCC(C1=CC=CC=C1)OC2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
Clé InChI
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable