1.19781
Iron standard solution
traceable to SRM from NIST Fe(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Fe Certipur®
Synonyme(s) :
Iron Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 200.7
Gamme de produits
Certipur®
Technique(s)
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.015 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Les clients ont également consulté
Articles
Test du fer Spectroquant® - Une alternative à l'ICP ou la SAA pertinente pour le dosage du fer dans l'eau potable, les eaux minérales, les eaux souterraines et l'eau de source.
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.