Principaux documents
Y0002123
Benzydamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Benzyl-3-(3-[dimethylamino]propoxy)-1H-indazole
10 MG
203,00 $
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
203,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H23N3O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.24
203,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
benzydamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Clé InChI
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Benzydamine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable