BP607
3-Dimethylaminopropyl 2-benzylaminobenzoate hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(Phenylmethyl)amino]benzoic acid 3-(dimethylamino)propyl ester hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
benzydamine
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)