Y0002118
Benzydamine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine
253,00 $
About This Item
253,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
benzydamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H](CCCOc1n[n](c3c1cccc3)Cc2ccccc2)(C)C
InChI
1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Clé InChI
HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable