PHR1133
Cetyl Alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-Hexadecanol, Cetyl alcohol, Palmityl alcohol
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. C0990000
traceable to USP 1103003
Densité de vapeur
8.34 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 43 °C)
Famille d'API
cetyl alcohol
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
483 °F
Limite d'explosivité
8 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
179-181 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
Clé InChI
BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
338.0 °F
Point d'éclair (°C)
170 °C