Principaux documents
SU860213
Supelco
2in1 KIT, Vials with polypropylene screw cap and septum
pkg of 100, volume 4 mL
1 PKG
175,00 $
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
175,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
175,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
black polypropylene screw cap (with 8.5 mm center hole)
clear glass vial
red PTFE/silicone septum
Dureté
55 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100
Disponibilité
not available in USA
D.E. × H
14.7 mm × 45 mm
Épaisseur du septum
1.5 mm
Volume
4 mL
Raccords
thread for 13-425