Principaux documents
SU860191
Supelco
Insert pour flacon (vial) à ouverture standard de 2 ml, D.I. de 4,6 mm
clear glass (flat bottom), volume 0.2 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear glass (flat bottom)
Description
shell style
Conditionnement
pkg of 1 × 100 ea (SU860191)
Disponibilité
not available in USA
D.E.
5 mm
Diam. × H
5 mm × 30.75 mm
Volume
0.2 mL
Compatibilité
for use with 12 mm x 32 mm vials with 4.6 mm I.D.
for use with standard opening autosampler vials (1.5-2.0 mL)