Principaux documents
24701
Supelco
Insert pour flacon (vial) à ouverture standard de 2 ml, D.I. de 4,6 mm
volume 0.25 mL, clear glass (shell style), O.D. × H 5 mm × 31 mm, pkg of 200 ea
200 EA
62,50 $
62,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 EA
62,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
62,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass (shell style)
Conditionnement
pkg of 200 ea
D.E. × H
5 mm × 31 mm
Volume
0.25 mL
Compatibilité
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Description générale
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.