Principaux documents
SU860177
Supelco
Short thread screw cap, 9 mm thread, with liner
UltraBond, blue polypropylene screw cap (open-top)
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
beige silicon septum
blue polypropylene screw cap (open-top)
Caractéristiques
UltraBond
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1 × 100 ea (SU860177)
Disponibilité
not available in USA
Épaisseur
1.3 mm
Raccords
thread for 9 mm (short thread)