Principaux documents
PHL89612
Cryptotanshinone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(R)-(−)-1,6,6-Trimethyl-1,2,6,7,8,9-hexahydrophenanthro[1,2-b]furan-10,11-dione, Tanshinone C
10 MG
777,00 $
777,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
777,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H20O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.36
Beilstein:
5445400
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
777,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
C[C@H]1COC2=C1C(=O)C(=O)c3c4CCCC(C)(C)c4ccc23
InChI
1S/C19H20O3/c1-10-9-22-18-12-6-7-13-11(5-4-8-19(13,2)3)15(12)17(21)16(20)14(10)18/h6-7,10H,4-5,8-9H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
GVKKJJOMQCNPGB-JTQLQIEISA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Cryptotanshinone is an antibacterial and anti-inflammatory compound originally extracted from the roots of Salvia miltiorrhiaz (danshen). Cryptotanshinone has been found to inhibit HIF activation and to inhibit macrophage migration negatively regulate the PI3K pathway. It has demonstrated activity against several strains of Staphylococcus aureus.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable