Principaux documents
SU860145
Supelco
Obturateurs
diam. 20 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
gray butyl rubber
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E.
20 mm
Diamètre
20 mm
Compatibilité
for use with 20 mm finish crmp vials
for use with PerkinElmer headspace vials