Principaux documents
SU860106
Supelco
Capsules à sertir avec septa Viton®
silver seal, magnetic (with 8mm center hole), diam. × thickness 20 mm × 1.0 mm, black Viton® septum, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
black Viton® septum
silver seal (magnetic with 8 mm center hole)
Caractéristiques
closure type crimp seal
closure type crimp top vial
Dureté
70 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × épaisseur
20 mm × 1.0 mm
Raccords
closure for crimp top vial
Compatibilité
for use with SPME
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company