Principaux documents
SU860043
Supelco
TopSert TPX® autosampler vials
Short thread vial with integrated 0.2 mL glass insert, 15 mm tip
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
Caractéristiques
TopSert
Conditionnement
pkg of 100 ea
Disponibilité
not available in USA
D.E.
11.6 mm
Diam. × H
11.6 mm × 32 mm
Volume
0.2 mL
Raccords
thread for 9 mm
Compatibilité
for use with 9 mm short thread screw caps
Informations légales
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.