Principaux documents
QIA97
Sigma-Aldrich
Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit
1 KIT
1 060,00 $
1 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
1 060,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.84
1 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Utilisation
sufficient for 96 tests
Niveau de qualité
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditionnement
pkg of  96-well plate(s)
Conditions de stockage
OK to freeze
assay range
sensitivity: 40 pg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
plasma
serum
urine
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
A colorimetric sandwich ELISA method for detecting Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) in different types of biological samples.
Conditionnement
1 kit in glass bottle
Composants
Pre-Coated 96-Well Plate, Anti-Cu/Zn SOD/HRP-Conjugate, Cu/Zn SOD Standard, Wash Buffer Concentrate, Assay Buffer Concentrate, Phosphate Buffered Saline, Substrate Solution, Stop Solution, Plate Covers, and a user protocol.
Avertissement
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS
Caractéristiques
Assay time: 1.5 h
Stockage et stabilité
Upon arrival store the entire contents of the kit at 4°C.
Autres remarques
Herouart, D., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 3108.
Niwa, Y., et al. 1993. Am. J. Pathol. 143, 312.
Suzuki, H., et al. 1993. J. Clin. Invest. 91, 2727.
Holzgreve, W., et al. 1991. Diagnose Labor. 41, 162.
Porstmann, T., et al. 1991. Prenat. Diagn. 11, 195.
Shull, S., et al. 1991. J. Biol. Chem. 266, 24398.
Porstmann, T., et al. 1990. Hum. Genet. 85, 362.
Porstmann, T., et al. 1988. Clin. Chim. Acta 171, 1.
Jolly, S.R., et al. 1984. Circ. Res. 54, 277.
Goebel, K.M. and Storck, U. 1983. Am. J. Med. 74, 124.
Barra, D., et al. 1980. FEBS Lett. 120, 53.
Sinet, P.M., et al. 1976. Exp. Cell Res. 97, 47.
Harta, J.W. and Deutsch, H.F. 1972. Biol. Chem. 247, 7043.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
The Calbiochem® Cu/Zn Superoxide Dismutase ELISA Kit is designed to measure Cu/Zn superoxide dismutase (SOD) in cell culture supernatants and biological fluids like human serum, plasma, urine, and amniotic fluid.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials