SU860009
Flacons (vials) à filetage court pour passeur d′échantillons (filetage 9 mm), 11,6 × 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, PTFE/silicone septum, unassembled, pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
clear glass vial
Caractéristiques
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 9 mm
Catégories apparentées
Description générale
Adéquation
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Autres remarques
- SU860067Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31 mm
- 854988Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31 mm
- SU860066Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
- 854110PK1000 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm