Principaux documents
29047-U
Supelco
Bouchon à vis (avec ouverture), pas de vis de 9 mm, avec joint
blue polypropylene cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
9mm Open Top Screw Cap
100 EA
46,50 $
46,50 $
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
46,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
46,50 $
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/silicone septum
blue polypropylene cap
Caractéristiques
closure type blue polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
Bouchon percé 9 mm en polypropylène, avec septum, pré-assemblé.